Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Code produit 10377382 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bras latéral
Double arme de poing
Manipulation de médias Double bras latéral
Triple arme de poing
arme de poing combinée
Description:
1 tube
2 tubes droits
2 tubes, inclinés
3 tubes, inclinés
Diamètre (métrique) de la tubulure:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
6,35/3,17 mm
À utiliser avec (équipement):
Gourde à bascule de 1 L
Gourde à bras pivotant de 500 L
Gourde à bras pivotant de 6 L
Gourde à bras pivotant de 8, 15 L
Gourde à poignée tournante de 15 L
Gourde à poignée tournante de 3 L
Gourde à poignée tournante de 8 L
Grandes flasques à embout rotatif avec porte-bouteilles verticaux
Conditionnement:
1 pièce
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Description Diamètre (métrique) de la tubulure À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10377382 Bras latéral 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à bascule de 1 L 1 pièce
10676273 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à bascule de 1 L 1 pièce
10184112 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35/3,17 mm Gourde à bras pivotant de 500 L 1 pièce
10032212 arme de poing combinée 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à poignée tournante de 3 L 1 pièce
10377142 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à poignée tournante de 3 L 1 pièce
10072102 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35/3,17 mm Gourde à poignée tournante de 8 L 1 pièce
10718764 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à bras pivotant de 6 L 1 pièce
10032142 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à poignée tournante de 8 L 1 pièce
10511853 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à bascule de 1 L 1 pièce
10052152 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à poignée tournante de 3 L 1 pièce
10307292 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à poignée tournante de 8 L 1 pièce
10521853 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à bras pivotant de 6 L 1 pièce
10799524 Bras latéral 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à bras pivotant de 6 L 1 pièce
10511683 Bras latéral 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à poignée tournante de 8 L 1 pièce
10767424 Triple arme de poing 3 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à bras pivotant de 6 L 1 pièce
10072162 arme de poing combinée 2 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à poignée tournante de 3 L 1 pièce
10757424 Triple arme de poing 3 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à poignée tournante de 3 L 1 pièce
10770295 Bras latéral 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à poignée tournante de 8 L 1 pièce
10133732 arme de poing combinée 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à bascule de 1 L -
10285792 Triple arme de poing 3 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à bascule de 1 L 1 pièce
10482802 Triple arme de poing 3 tubes, inclinés 3,17 mm Gourde à poignée tournante de 8 L 1 pièce
10012122 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à poignée tournante de 15 L 1 pièce
10777614 Bras latéral 2 tubes, inclinés 6,35 mm Gourde à poignée tournante de 15 L 1 pièce
10550723 Manipulation de médias Double bras latéral 2 tubes droits 6,35 mm Gourde à bras pivotant de 8, 15 L 1 pièce
10443382 Bras latéral 1 tube 18 mm Grandes flasques à embout rotatif avec porte-bouteilles verticaux 1 pièce
10377812 Double arme de poing 2 tubes, inclinés 6,35/3,17 mm Gourde à bascule de 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 10377382 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4519158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    527.39€ / 1 pièces
    Économisez 37.61€
    6% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
  • Utilisé pour le transfert aseptique du milieu, le lavage direct du milieu de culture cellulaire ou l’ajout de gaz à l’espace de la tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
  • Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
  • Un ou deux tubes en acier inox 316 s’étendent jusqu’au fond du flacon ; l’autre est 6 fois plus court.
  • Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2 tubes, inclinés
Diamètre (métrique) de la tubulure 3,17 mm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire.
À utiliser avec (équipement) Gourde à bascule de 1 L
Comprend Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité
Nbre par carton À l’unité
Type de produit Bras latéral