Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Accessoires pour flacons
- Corning™ Raccords ProCulture™
Corning™ Raccords ProCulture™
Code produit 10799524 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bras latéral
Double arme de poing
Manipulation de médias Double bras latéral
Triple arme de poing
arme de poing combinée
Description:
1 tube
2 tubes droits
2 tubes, inclinés
3 tubes, inclinés
Diamètre (métrique) de la tubulure:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
6,35/3,17 mm
À utiliser avec (équipement):
Gourde à bascule de 1 L
Gourde à bras pivotant de 500 L
Gourde à bras pivotant de 6 L
Gourde à bras pivotant de 8, 15 L
Gourde à poignée tournante de 15 L
Gourde à poignée tournante de 3 L
Gourde à poignée tournante de 8 L
Grandes flasques à embout rotatif avec porte-bouteilles verticaux
Conditionnement:
1 pièce
26 product options available for selection
| Code produit | Type de produit | Description | Diamètre (métrique) de la tubulure | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10799524 | Bras latéral | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à bras pivotant de 6 L | 1 pièce |
| 10676273 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à bascule de 1 L | 1 pièce |
| 10184112 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35/3,17 mm | Gourde à bras pivotant de 500 L | 1 pièce |
| 10032212 | arme de poing combinée | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à poignée tournante de 3 L | 1 pièce |
| 10377142 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 3 L | 1 pièce |
| 10072102 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35/3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 8 L | 1 pièce |
| 10718764 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à bras pivotant de 6 L | 1 pièce |
| 10032142 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 8 L | 1 pièce |
| 10511853 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à bascule de 1 L | 1 pièce |
| 10052152 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à poignée tournante de 3 L | 1 pièce |
| 10307292 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à poignée tournante de 8 L | 1 pièce |
| 10521853 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à bras pivotant de 6 L | 1 pièce |
| 10377382 | Bras latéral | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à bascule de 1 L | 1 pièce |
| 10511683 | Bras latéral | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 8 L | 1 pièce |
| 10767424 | Triple arme de poing | 3 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à bras pivotant de 6 L | 1 pièce |
| 10072162 | arme de poing combinée | 2 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 3 L | 1 pièce |
| 10757424 | Triple arme de poing | 3 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 3 L | 1 pièce |
| 10770295 | Bras latéral | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à poignée tournante de 8 L | 1 pièce |
| 10133732 | arme de poing combinée | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à bascule de 1 L | - |
| 10285792 | Triple arme de poing | 3 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à bascule de 1 L | 1 pièce |
| 10482802 | Triple arme de poing | 3 tubes, inclinés | 3,17 mm | Gourde à poignée tournante de 8 L | 1 pièce |
| 10012122 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à poignée tournante de 15 L | 1 pièce |
| 10777614 | Bras latéral | 2 tubes, inclinés | 6,35 mm | Gourde à poignée tournante de 15 L | 1 pièce |
| 10550723 | Manipulation de médias Double bras latéral | 2 tubes droits | 6,35 mm | Gourde à bras pivotant de 8, 15 L | 1 pièce |
| 10443382 | Bras latéral | 1 tube | 18 mm | Grandes flasques à embout rotatif avec porte-bouteilles verticaux | 1 pièce |
| 10377812 | Double arme de poing | 2 tubes, inclinés | 6,35/3,17 mm | Gourde à bascule de 1 L | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10799524
Fournisseur
Corning™
Code fournisseur
4519160
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
590.00€
548.34€ / 1 pièces
Économisez 41.66€
7% de réduction
Expédition estimée: 01-04-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour le transfert aseptique du milieu, le lavage direct du milieu de culture cellulaire ou l’ajout de gaz à l’espace de la tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Un ou deux tubes en acier inox 316 s’étendent jusqu’au fond du flacon ; l’autre est 6 fois plus court.
- Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Spécification
| Description | 2 tubes, inclinés |
| Diamètre (métrique) de la tubulure | 3,17 mm |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire. |
| À utiliser avec (équipement) | Gourde à bras pivotant de 6 L |
| Comprend | Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité |
| Nbre par carton | À l’unité |
| Type de produit | Bras latéral |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |