Learn More
Corning™ Raccords de distribution de gaz ProCulture
Utilisé pour introduire des gaz dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
Marque: Corning™ 4519-100
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00524kg
Description
- Pour introduire des gaz dans de plus grands flacons d’agitation dotés de bras latéraux verticaux.
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Les filtres à gaz sont en PTFE, avec une porosité de 0,2 μm.
- Les 316 tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Orange | |
Tube x 1 ; Type de tube : Droit | |
Pour flacons à bras latéral vertical | |
1/carton | |
Raccord pour distribution de gaz | |
Autoclavables | |
Non stérile | |
45 mm (environ) |
PP | |
0,31 cm | |
Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées | |
1/boîte | |
GL 45 | |
Non | |
Bouchon à vis |