Description
- Les baffles améliorent l’aération et l’agitation
- Conception de turbine unique pour une agitation optimale
- La conception à bras latéral permet un accès aux pipettes de 25 ml et 50 ml
- Récipients en verre borosilicaté
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) du col central | 120 mm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 29 mm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral | 45 mm |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Matériau | Verre |
| Hauteur (métrique) | 460 mm |
| Angle du bras latéral | 2 |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Afficher plus |