Learn More
Procyanidin B1, MedChemExpress
Code produit 16492549
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492549 1 mg
16491508 5 mg
16439108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16492549 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0795
MedChemExpress Procyanidin B1 is a polyphenolic flavonoid isolated from commonly eaten fruits, binds to TLR4/MD-2 complex, and has anti-inflammatory activity.
Procyanidin B1 is a polyphenolic flavonoid isolated from commonly eaten fruits, binds to TLR4/MD-2 complex, and has anti-inflammatory activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Procyanidin B1
CAS 20315-25-7
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H26O12
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3[C@@H]1C4=C5C(C[C@H](O)[C@@H](C6=CC=C(O)C(O)=C6)O5)=C(O)C=C4O
Poids moléculaire (g/mol) 578.52
Poids de la formule 578.52
Pourcentage de pureté 99.28%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation