Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Code produit 16401518
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401518 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401518 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0796
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 578.52 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Type de produit Natural Products
Pureté 98.07%
Solubilité H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Synonyme Proanthocyanidin B2
Cible Reactive Oxygen Species
Quantité 5 mg