Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Code produit 16453906
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453906 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453906 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0796
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 578.52 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Type de produit Natural Products
Pureté 98.07%
Solubilité H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Synonyme Proanthocyanidin B2
Cible Reactive Oxygen Species
Quantité 25 mg