Learn More
Procyclidine Hydrochloride, TRC
Code produit 30138033
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138033 50 mg 50mg
30136774 1 g 1g
17985065 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP75584050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1508-76-5
Formule moléculaire C19 H29 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 323.9
Synonyme 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Procyclidine hydrochloride, 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidino-1-propanol hydrochloride, Arpicolin, Kemadrin, Kemadrin hydrochloride, Osnervan, Procyclidine hydrochloride, Tricyclamol hydrochloride
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Procyclidine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Poids de la formule 323.2016
Pourcentage de pureté >95%