Learn More
Prodan, TRC
Code produit 30416136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30416136 500 mg
30410050 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30416136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP755865500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70504-01-7
Formule moléculaire C15H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 227.3
Synonyme 1-[6-(Dimethylamino)-2-naphthalenyl]-1-propanone, 2-Propionyl-6-dimethyl-aminonaphthalene, 6-Propionyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, 6-Propanoyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, Prodan (fluorophore)
Nom IUPAC 1-[6-(diméthylamino)naphtalène-2-yl]propane-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Prodan
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
Poids de la formule 227.131