Learn More
Prodipine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prodipine hydrochloride |
| CAS | 31314-39-3 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H26ClN |
| Quantité | 1 mg |
| SMILES | CC(C)N1CCC(C2=CC=CC=C2)(CC1)C3=CC=CC=C3.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.88 |
| Poids de la formule | 315.88 |
| Pourcentage de pureté | 97.29% |
| Afficher plus |