Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, four ports, MPC and Luer locks
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 l |
| À utiliser avec (application) | Single-Use Bioprocessing |
| Quantité | 50 L |
| Tubing Style | TPE |