Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
GREENER_CHOICE
Code produit 17928241 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 l
500 l
2 000 l
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17928241 100 l 5 pièces
17908281 2 000 l 5 pièces
17938281 500 l 5 pièces
31940837 500 l 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17928241 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur SH31304.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8425.00€
    7139.29€ / 5 pièces
    Économisez 1285.71€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Concept écologique 200 L
Capacité (métrique) 100 l
Description du film 100 L
À utiliser avec (équipement) 50 L
À utiliser avec (application) Single-Use Bioprocessing
Quantité 200 L
Gamme de produits 50 L
Tubing Style C-Flex