Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
Code produit 31940837 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 l
500 l
2 000 l
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31940837 500 l 2 pièces
17928241 100 l 5 pièces
17908281 2 000 l 5 pièces
17938281 500 l 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31940837 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur SH31305.03
 Article restreint
Expédition estimée: 06-04-2027
Spécification
Capacité (métrique) 500 l
Description du film 100 L
À utiliser avec (équipement) 50 L
Quantité 200 L
Gamme de produits 50 L
Tubing Style C-Flex