Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, four ports, Luer locks + MPC
GREENER_CHOICE
Code produit 17820597 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 L
200 l
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17820597 100 L 5 pièces
17810597 50 l 10 pièces
17800667 200 l 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17820597 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30966.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00€
    1413.93€ / 5 pièces
    Économisez 266.07€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
  • Les récipients pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific Productainer 3D sont utilisés pour conditionner, stocker et transporter des milieux, des tampons, de l’eau pour injection (WFI), des liquides de traitement et des produits biologiques. Les BPC Productainer sont fabriqués avec un film moulé multicouche Aegis5-14 monobloc fabriqué dans une salle blanche appliquant les BPFa.
  • Nos sachets Productainer BPC sont adaptés à un large éventail d’applications de biotraitement. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les BPC Productainer peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés barrière physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
  • Prélèvement—Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage—Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation—Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification—Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage—Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition—Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Description Top Dispense
Description du film Aegis 5-14
Détails du port 4 ports
Quantité 100 L
Tubing Style C-Flex