Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, five ports, Luer locks + MPC
Code produit 17810667 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 L
Unit Size:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
17810667 200 L 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17810667 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SH30969.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    1790.48€ / 5 pièces
    Économisez 329.52€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
  • Les récipients pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific Productainer 3D sont utilisés pour conditionner, stocker et transporter des milieux, des tampons, de l’eau pour injection (WFI), des liquides de traitement et des produits biologiques. Les BPC Productainer sont fabriqués avec un film moulé multicouche Aegis5-14 monobloc fabriqué dans une salle blanche appliquant les BPFa.
  • Nos sachets Productainer BPC sont adaptés à un large éventail d’applications de biotraitement. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les BPC Productainer peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés barrière physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
  • Prélèvement—Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage—Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation—Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification—Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage—Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition—Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 200 L
Description Bottom Drain
Description du film Aegis 5-14
Détails du port 5 ports
Quantité 200 L
Tubing Style C-Flex