Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 100 L with 2 Top Ports, 3D Single-Use
Code produit 17850567 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 l, chacun
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17850567 100 l, chacun 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17850567 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30649.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    1057.23€ / 5 pièces
    Économisez 197.77€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisez ces sachets BPC avec 2 ports supérieurs. Stockez et transportez 50 à 200 l de milieux, de tampons, d’eau pour injection, de liquides de traitement et de produits biologiques.
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 2 ports supérieurs, emballez, stockez et transportez des volumes de 50 à 200 L de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de processus et produits biologiques.
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos sachets Productainer BPC sont adaptés à un large éventail d’applications de biotraitement. Pour un ajustement, une forme et une fonction optimaux, les Productainer BPC peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants du secteur.
Points clés :
  • Trois tailles : 50, 100 et 200 L
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles des systèmes de séparation
  • Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Description du film CX5-14
Détails du port Ports supérieurs : 2 x 0,38 po
À utiliser avec (équipement) SV50076.03
Matériau Polyéthylène
Conditionnement externe Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Quantité 100 l, chacun
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Tubulure 1 Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :45,7 cm (18 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
Tubulure 2 Ligne 2.Corps MPC, tubulure en polycarbonate :C-Flex, longueur :45,7 cm (18 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
Gamme de produits Productainer