Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 100L with 4 Top Ports, 3D Single-Use BPC
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 4 ports supérieurs, emballez, stockez et transportez des volumes de 50 à 200 L de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de processus et produits biologiques.
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos Productainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un ajustement, une forme et une fonction optimaux, les Productainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants du secteur.
Points clés :
- Trois tailles : 50, 100 et 200 L
- Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
- Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
- Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
- Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
- Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles des systèmes de séparation
- Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
- Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
- Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Description | 100 L dip tube: 71 cm (28 in.) |
| Description du film | CX5-14 |
| Détails du port | Top Ports: 2 x 0.25 in. 2 x 0.38 in. |
| À utiliser avec (équipement) | SV50076.03 |
| Matériau | Polyethylene |
| Conditionnement externe | Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot |
| Conditionnement interne protecteur | Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
| Quantité | 100 l |
| Méthode de stérilisation | Gamma Irradiated |
| Afficher plus |