Learn More
Thermo Scientific™ Sachet BPC Productainer™ avec 3 ports supérieurs et 1 port inférieur
GREENER_CHOICE
Code produit 15516839 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15516839 50 l 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15516839 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30652.01
Utilisez ces sachets BPC avec 3 ports supérieurs et 1 port inférieur. Stockez et transportez 50 à 200 l de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de traitement et produits biologiques.
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 3 ports supérieurs et 1 port inférieur, emballez, stockez et transportez des volumes de 50 à 200 L de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de processus et produits biologiques.
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos Productainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les Productainers peuvent être personnalisés en utilisant la plus grande bibliothèque de composants du secteur.
Points clés :
  • Trois tailles : 50, 100 et 200 L
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles des systèmes de séparation
  • Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Sac de culture cellulaire / bioprocédé jetable tridimensionnel
Description du film Film CX3-9
Conditionnement externe Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot.
Détails du port Insert à déconnexion rapide de 3/8 po (série MPC) ; Luer Lock mâle de 1/4 po ; Luer Lock femelle de 1/4 po ; corps à déconnexion rapide de 3/8 po (série MPC)
Conditionnement interne protecteur Les revêtements sont conditionnés et scellés dans deux couches extérieures indépendantes tout en restant dans le domaine de Classe 10,000 / ISO classe 7.
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons gamma
Ligne de lavage Non
Capacité (métrique) 50 l