Description
- Le profaprotect CN34 offre une excellente résistance chimique à une large gamme de produits chimiques agressifs, agents nettoyants, adhésifs et solvants tels que l’acétone, les cétones, les aldéhydes, les acides, les bases et les huiles.
- Sa flexibilité et sa sensibilité garantissent un haut niveau de confort pour le porteur.
- Protection chimique certifiée contre 11 des 18 produits chimiques testés.
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire, Soins de santé, Industriel |
| Couleur | Orange |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | NBR, Chloroprène |
| Type de produit | Gants de protection chimique |
| Dimensions | 8 |