Learn More
uvex Gants de protection chimique Profastrong NF33
Code produit 15386922 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15386922 8 1 pièce
15396922 9 1 pièce
15366922 10 1 pièce
15376922 7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15386922 Fournisseur uvex Code fournisseur 6012202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de protection chimique NBR sensibles sont dotés d’une doublure en coton floqué pour un confort optimal et offrent un haut degré de résistance à l’abrasion mécanique.
  • Gants de protection chimique NBR sensibles avec doublure en coton floqué, pour plus de confort
  • La structure en relief sur la paume améliore l'adhérence dans les zones humides et mouillées.
  • Le caoutchouc nitrile est résistant aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis.
  • Les gants offrent une sensibilité tactile, un ajustement sûr et une résistance à l’abrasion mécanique
  • Parfaits pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l’automobile, les produits chimiques et l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau NBR
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 8
Norme EN388 4101X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AJKLOT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Profastrong NF33
Longueur (métrique) 33 cm