Learn More
TFA Dostmann Thermomètre numérique professionnel avec sonde de pénétration P200
Description
Ce thermomètre fonctionnel est idéal pour la mesure simultanée des températures intérieure et extérieure. Grâce au grand écran, les valeurs sont particulièrement faciles à lire. La maîtrise de la température intérieure est un facteur important pour un environnement de vie confortable et sain et contribue à économiser de l'énergie. Une baisse d'un seul degré de température peut permettre de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 6 %. Placé près de la fenêtre, le câble du capteur est simplement acheminé à l'extérieur pour mesurer la température extérieure. La mémoire max.-min. avec réinitialisation manuelle permet l'observation des valeurs maximales sur une période de temps auto-sélectionnée. Les possibilités d'application des thermomètres à câble capteur sont multiples et ne se limitent pas à la température extérieure. Grâce à sa large plage de mesure, le capteur de mesure étanche peut également être utilisé pour la surveillance de la température du réfrigérateur et du congélateur ou pour mesurer la température de l'eau dans l'aquarium.
- Sonde de pénétration (NCT, 110 mm) avec câble d'environ 60 cm
- Pour la mesure de la température de l'air, des gaz, des liquides et des substances pâteuses
- Avec porte-sonde intégré, clip de poche et support
- Grand écran LCD
- Résistant aux jets d'eau selon la norme IP65
- Fonction de maintien, max.-min., lavable
- Conforme à la norme HACCP, idéal pour un usage professionnel
- Résolution 0,1 °C, précision ±1 °C (-25…+150 °C), sinon ±1,5 °C
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastique |
| Calibrated | Oui |
| Affichage | LCD |