Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Cassette distributrice de nettoyant pour les mains en acier inox
Code produit 15256500 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15256500 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15256500 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 8973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    114.26€ / 1 pièces
    Économisez 231.74€
    66% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Le distributeur de gel hydroalcoolique en acier inoxydable en cassette est de haute qualité, durable et idéal pour les bureaux et les sanitaires d'hôtels souhaitant véhiculer une image de luxe.
  • Favorise l’hygiène et aide à gérer les coûts grâce à une distribution contrôlée
  • Présente des bords arrondis et est facile à nettoyer avec un seul chiffon ou un seul essuie-mains
  • Le dessus arrondi empêche l’accumulation de poussière et de saleté
  • Permet de réduire les coûts dans les zones d’utilisation intensive, grâce à un entretien sans souci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de nettoyant pour les mains
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 23,1 x 10,7 x 11,5 cm
Longueur (impériale) 9,1 in
Longueur (métrique) 23.1 cm
Largeur (impériale) 4,2 in
Largeur (métrique) 10,7 cm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11,5 cm
Capacité Cassette de nettoyant
Matériau Acier inoxydable
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 l
Certifications/Conformité Conformité eurasienne des produits – déclaration, accord commercial Eurasie
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de nettoyants liquides et de désinfectants pour les mains Kleenex dans les toilettes de bureaux et d’hôtels de luxe.
Quantité 1 de chaque