Få mere at vide
WTW™ Conductimètres portatifs ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10414885
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Type:
Conductimètre
Kit de terrain pour conductimètre
Pakningsstørrelse:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10414885 Kit de terrain pour conductimètre 1 pièce
10732454 Conductimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10414885 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2CA101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.82€
    1229.00€ / 1 pièces
    Économisez 326.82€
    21% de réduction
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Obtenez des mesures optimales dans les eaux naturelles et les eaux usées grâce à ce conductimètre portatif fiable.
  • Instrument de mesure robuste et étanche pour la mesure portative de la conductivité
  • Conductimètre fiable avec compensation automatique de la température nIF selon DIN EN 27888 pour les mesures de routine dans les eaux naturelles et les eaux usées
  • Comporte une compensation automatique de la température nIF
  • Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Comprend Appareil de mesure avec mallette de transport comprenant une cellule de mesure de conductivité à 4 électrodes TetraCon™ 325, solution étalon 1413μ S/cm à 25°C, support, bécher, bref mode d’emploi, CD-ROM et batteries
Précision (conductivité) ±0,5 % pleine échelle ±1 LSD
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Constante de cellule Fixe :0,475 cm–1 / 1 cm–1, Étalonnable :0,450 à 0,500 cm–1 / 0,585 à 715 cm–1 / 0,800 à 1,200 cm–1
Points d’étalonnage Tampon technique et NIST WTW 1, 2, 3 points
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Résolution (conductivité) 0.001, 0.01, 0.1 mS
Compensation thermique Automatique
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (salinité) 0.1 ppt
Précision (salinité) ±0.2 % de la pleine échelle
Résolution (température) 0.1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP67
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Modèle Cond 3110
Alimentation électrique Batterie rechargeable 4 x 1,5 V AA ou 4 x 1,2 V NiMH
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type Kit de terrain pour conductimètre
Largeur (métrique) 17.7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Type de batterie NiMH
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.