Learn More
WTW™ Conductimètres portatifs ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Code produit 10732454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Conductimètre
Kit de terrain pour conductimètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10732454 Conductimètre 1 pièce
10414885 Kit de terrain pour conductimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10732454 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2CA100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.99€
    765.00€ / 1 pièces
    Économisez 32.99€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez des mesures optimales dans les eaux naturelles et les eaux usées grâce à ce conductimètre portatif fiable.
  • Instrument de mesure robuste et étanche pour la mesure portative de la conductivité
  • Conductimètre fiable avec compensation automatique de la température nIF selon DIN EN 27888 pour les mesures de routine dans les eaux naturelles et les eaux usées
  • Comporte une compensation automatique de la température nIF
  • Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument unique avec court manuel d’instructions, CD-ROM et piles
Précision (conductivité) ±0,5 % pleine échelle ±1 LSD
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Constante de cellule Fixe :0,475 cm–1 / 1 cm–1, Étalonnable :0,450 à 0,500 cm–1 / 0,585 à 715 cm–1 / 0,800 à 1,200 cm–1
Points d’étalonnage Tampon technique et NIST WTW 1, 2, 3 points
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Résolution (conductivité) 0,001, 0,01, 0,1 mS
Compensation thermique Automatique
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (salinité) 0.1 ppt
Précision (salinité) ±0.2 % de la pleine échelle
Résolution (température) 0.1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP67
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Modèle Cond 3110
Alimentation électrique Batterie rechargeable 4 x 1,5 V AA ou 4 x 1,2 V NiMH
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type Conductimètre
Largeur (métrique) 17.7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Type de batterie NiMH