Learn More
WTW™ Conductimètres portatifs ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Code produit 10218463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Conductimètre portatif
compteur avec cellule de conductivité
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10218463 Conductimètre portatif 1 pièce
10636684 compteur avec cellule de conductivité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10218463 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2CA300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez des résultats optimaux en mesurant et évaluant automatiquement les données grâce à cette combinaison de conductimètre de poche robuste et d’enregistreur de données.
  • Combinaison d'un conductimètre de poche robuste et d'un enregistreur de données pour tous ceux qui souhaitent capturer et évaluer automatiquement les données mesurées.
  • Couvre toutes les mesures standard et spéciales
  • Mesure de l’eau pure selon la pharmacopée
  • Doté d'une mémoire intégrée et d'un enregistreur de données, cet appareil est conçu pour les mesures de conductivité dans des milieux variables, avec différentes cellules de mesure à 2 et 4 pôles.
  • Doté d'une grande capacité de mémoire et étanche USB Interface idéale pour la capture de volumes importants de données lors des tests de pompes, incluant la date, l'heure et le numéro d'identification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument simple
Comprend Instrument unique avec court manuel d’instructions, CD-ROM et piles
Précision (conductivité) ±0,5 % pleine échelle ±1 LSD
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Constante de cellule Fixe : 0.475 cm–1/cm–1 ; Étalonnable : 0.450 à 0.500 cm–1 / 0.585 à 715 cm–1 / 0.800 à 1.200 cm–1
Points d’étalonnage 1
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Résolution (conductivité) 0.01, 0.1 mS
Compensation thermique Automatique
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (salinité) 0.1 ppt
Précision (salinité) ±0.2 % de la pleine échelle
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt
Résolution (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Précision (TDS) ±0.5 % de la pleine échelle
Résolution (température) 0.1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire Manuel 200 / automatique 5000
Points de données 5000
Certifications/Conformité cETLus, CE
Indice IP IP67
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Modèle Cond 3310
Alimentation électrique Batteries NiMH rechargeables 4 × 1.5 V AA ou 4 × 1.2 V, ou via USB
Types de capteur DIN / fiche banane 4 mm
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type Conductimètre portatif
Largeur (métrique) 17.7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Type de batterie Batteries NiMH 4 × 1.5 V AA ou 4 × 1.2 V
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1000 h