Learn More
WTW™ Conductimètres portatifs ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Code produit 10636684
Change view
Click to view available options
Type:
Conductimètre portatif
Mètre avec cellule de conduction
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10636684 Mètre avec cellule de conduction 1 pièce
10218463 Conductimètre portatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10636684 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2CA301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez des résultats optimaux en mesurant et évaluant automatiquement les données grâce à cette combinaison de conductimètre de poche robuste et d’enregistreur de données.
  • Combinaison d’un analyseur de poche de conduction robuste et d’un enregistreur de données pour tous ceux qui souhaitent saisir et évaluer automatiquement les données mesurées
  • Couvre toutes les mesures standard et spéciales
  • Mesure de l’eau pure selon la pharmacopée
  • Dispose d’une mémoire intégrée et d’un enregistreur de données conçus pour les mesures de conduction dans des supports variables avec différentes cellules de mesure à 2 et 4 pols
  • Dispose d’une grande mémoire et de l’étanchéité USB interface optimale pour la capture de grands volumes de données pour les tests de la pompe, y compris la date, l’heure et le numéro d’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure avec cellule de conductivité TetraCon 325
Comprend Instrument de mesure avec étui de transport, cellule de conductivité à 4 électrodes TetraCon™ 325, solution étalon 1413 μS/cm à 25°C, support, bécher, manuel d’instructions, CD-ROM, piles, logiciel pilote pour USB, câble
Précision (conductivité) ±0,5 % pleine échelle ±1 LSD
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Constante de cellule Fixe : 0.475 cm–1/cm–1 ; Étalonnable : 0.450 à 0.500 cm–1 / 0.585 à 715 cm–1 / 0.800 à 1.200 cm–1
Points d’étalonnage 1
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Résolution (conductivité) 0.01, 0.1 mS
Compensation thermique Automatique
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (salinité) 0.1 ppt
Précision (salinité) ±0.2 % de la pleine échelle
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt
Résolution (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Précision (TDS) ±0.5 % de la pleine échelle
Résolution (température) 0.1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire Manuel 200 / automatique 5000
Points de données 5000
Certifications/Conformité cETLus, CE
Indice IP IP67
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Modèle Cond 3310
Alimentation électrique Batteries NiMH rechargeables 4 × 1.5 V AA ou 4 × 1.2 V, ou via USB
Types de capteur DIN / fiche banane 4 mm
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type Mètre avec cellule de conduction
Largeur (métrique) 17.7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Type de batterie Batteries NiMH 4 × 1.5 V AA ou 4 × 1.2 V
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1000 h