Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur à air forcé ProfiLine, pour usage professionnel
Code produit 12110162 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
601 L
1427 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Refrigerator Conditionnement
12110162 601 L -
12004682 1427 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12110162 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur GKPV 6570
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockage sécurisé en température positive , durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le réfrigérateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
  • Réfrigérateur professionnel à usage général, 2 sections, largeur 1430 mm, capacité brute 1361 L
  • Plage de température -2 / +15 °C, classe M1
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5
  • Système de refroidissement ventilé (dégivrage automatique) : extérieur et intérieur en acier inoxydable
  • Réfrigérant R 290, puissance de raccordement 4,0 A, 220-240 V/50/1-ph, consommation d'énergie 1031 kWh/an
  • Capacité nette de 1056 litres
  • Affichage numérique de la température externe
  • Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique
  • Charge par étagère de 60 kg
Spécification
Capacity (Metric) Refrigerator 601 L
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C à 15°C
Modèle de porte Fermeture automatique
Door Material Porte/couvercle en acier inoxydable
Étagères 5
Dégivrage Automatique
Réfrigérant R290
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Intérieur Récipients à intérieur en acier au nickel chromé
Couleur Acier inox
Modèle GKPV6570
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 2150 × 700 × 830 mm (H × L ×P)
Profondeur (métrique) intérieure 650 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1550 mm
Largeur (métrique) intérieure 510 mm
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 117 kg