Learn More
Instrument de mesure d’oxygène dissous portatif Profiline™ Oxi 3205
Code produit 10268533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modes d’étalonnage:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modes d’étalonnage Conditionnement
10268533 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10268533 Fournisseur WTW Code fournisseur 2BA101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1784.29€
    1707.00€ / 1 pièces
    Économisez 77.29€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’oxygénomètre Oxi3205 ProfiLine est un instrument pour oxygène dissous solide et facile à utiliser pour les mesures de routine, doté d’un écran graphique rétroéclairé. Pour les mesures complexes sur le terrain et en usine, par ex. analyse de l’eau / des
Caractéristiques
  • Plage de températures : -5 à 105 °C
  • Précision de la température : ±0,1 °C
  • Résolution de température : 0,1
  • Précision DO : ±0,5 % de la valeur
  • Plage de concentration en oxygène dissous : 0 à 90 mg/L
  • Résolution DO : 0,01, 0,1 mg/L
  • Plage de saturation : 0 à 600 %
  • Résolution de saturation : 1 %
  • Plage de pression : 500 à 1100 mbar
  • Plage de salinité : 0 à 35 ppt
  • Type d'écran : LCD
  • Type de sonde : galvanique
  • Autonomie de la batterie : jusqu'à 1000 heures.
  • Type de batterie : NiMH rechargeable
  • Indice de protection : IP67
  • Dimensions (P x L x H) : 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Poids : 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument de mesure avec mallette de transport comprenant une sonde galvanique à oxygène dissous CellOx™ 325, une solution de nettoyage, des électrolytes, des têtes de membrane de rechange, un support, un bécher, un manuel d’instructions, un CD-ROM et des piles
À utiliser avec (application) Pour les mesures complexes sur le terrain et en usine, par ex. analyse de l’eau / des eaux usées, industrie chimique / pharmaceutique, etc.
Gamme de pression 500 à 1 100 mbar
Modes d’étalonnage 1
Plage (métrique) de températures –5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité cETLus, CE, ISO 9001:2008
Indice IP IP 67
Poids (métrique) 0,6 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH 4 x 1,2 V
Type de sonde Sonde galvanique à oxygène dissous, CellOx 325
Gamme (OD) 0 à 90 mg/l
Gamme (salinité) 0 à 35 ppt
Résolution (OD) 0,01 à 0,1 mg/l
Gamme de saturations 0 à 600 %
Résolution de la saturation 1%
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 h
Type de batterie NiMH rechargeable
Type Appareils portatifs de mesure de l’oxygène dissous
Largeur (métrique) 17,7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Précision (DO) ± 0,5 % de la valeur