Learn More
WTW™ Instruments de mesure d’oxygène dissous portatifs Profiline™ Oxi 3310
Code produit 10176483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
DOmètre portable
Domètre portable avec sonde
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10176483 Domètre portable avec sonde 1 pièce
10014313 DOmètre portable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10176483 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2BA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.80€
    1758.00€ / 1 pièces
    Économisez 327.80€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instrument de mesure de l’oxygène dissous professionnel et éprouvé avec écran graphique LCD rétroéclairé, l’instrument de mesure de l’oxygène ProfiLine Oxi 3310 est idéal pour les mesures mobiles combinées avec un enregistreur de données et une interface
Caractéristiques
  • Plage de températures : -5 à 105 °C
  • Précision de la température : ±0,1 °C
  • Résolution de température : 0,1
  • Plage de pression : 500 à 1100 mbar
  • Plage de salinité : 0 à 70 ppt
  • Plage de concentration en oxygène dissous : 0 à 90 mg/L
  • Précision DO : ±0,5 % de la valeur
  • Résolution DO : 0,01, 0,1 mg/L
  • Plage de saturation : 0 à 600 %
  • Résolution de saturation : 1 %
  • Type d'écran : LCD
  • Type de sonde : galvanique
  • Autonomie de la batterie : jusqu'à 1000 h.
  • Type de batterie : NiMH rechargeable
  • Points de données : 200 points manuels, 5 000 ensembles de données automatiques
  • Indice de protection : IP67
  • Sorties : Étanche USB
  • Dimensions (P x L x H) : 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Poids : 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure avec sonde CellOx 325
Comprend Instrument de mesure avec mallette de transport comprenant une sonde galvanique à oxygène dissous CellOx™ 325, une solution de nettoyage, de l’électrolyte, 3 têtes de membrane de rechange, un support, un bécher.Comprend un manuel d’instructions succinct sur CD-ROM, les piles, le logiciel pilote pour USB, le câble
Sorties étanche USB
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Gamme de pression 500 à 1 100 mbar
Modes d’étalonnage 1
Plage (métrique) de températures –5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Points de données 200 points manuels, 5000 ensembles de données automatiques
Certifications/Conformité cETLus, CE, ISO 9001:2008
Indice IP IP 67
Poids (métrique) 0,6 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH 4 x 1,2 V
Type de sonde Galvanique
Gamme (OD) 0 à 90 mg/l
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (OD) 0,01 à 0,1 mg/l
Gamme de saturations 0 à 600 %
Résolution de la saturation 1%
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 h
Type de batterie NiMH rechargeable
Type Domètre portable avec sonde
Largeur (métrique) 17,7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Précision (DO) ± 0,5 % de la valeur