Learn More
WTW™ Kit 2 d’instrument de mesure portatif multiparamètre universel pH / Cond 3320 ProfiLine™
Code produit 15206778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2,000 à 19,999
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
15206778 -2,000 à 19,999 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15206778 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2EA312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.63€
    1934.00€ / 1 pièces
    Économisez 511.63€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveille les applications de procédés dans les secteurs de la chimie, des aliments et des boissons, des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques. L’instrument de mesure portatif multiparamètre universel pH / Cond 3320 WTW™ ProfiLine™ est doté d’un écran graphique rétroéclairé pour l’affichage parallèle des valeurs mesurées.
  • Deux entrées pour la mesure simultanée du pH / mV / ISE et de la conductivité
  • Comprend un enregistreur de données avec un intervalle réglable entre 1 s et 60 minutes
  • Le pH/Cond 3320 possède
  • Boîtier robuste et étanche (IP67)
  • équipé d'une mémoire ainsi que d'un enregistreur de données avec un intervalle réglable entre 1 seconde et 60 minutes
  • Toutes les entrées contiennent des données d’assistance sur les GPL, telles que la date, l’heure et le numéro d’identification
  • Le moderne et étanche USB L'interface est utilisée pour des transferts de données faciles et rapides.
  • Peut mesurer le pH et la conductivité selon la pharmacopée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Jusqu’à 10 étalonnages récupérables
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Gamme (conductivité) 0,000 à 1 000 mS/cm
Gamme (mV) -2 500 à 2 500 mV
Gamme (pH) -2,000 à 19,999
Gamme (salinité) 0 à 70,0
Gamme (TDS) 0 mg/l à 199,9 g/l
Mémoire Manuel 200/5 000 automatique
Modèle Kit d’appareil de mesure multiparamètres portable universel 2 ProfiLine™ pH/Cond 3320
Type de produit Appareil de mesure multiparamètres portatif
Gamme (ions spécifiques) 0,000 à 999999 mg/L,μmol/L, mg/kg, ppm, %