Learn More
WTW™ Instrument de mesure de poche de pH/ION 3310 ProfiLine™
Code produit 16424540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2,000 à 19,999
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
16424540 -2,000 à 19,999 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16424540 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2GA310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1987.16€
    1905.00€ / 1 pièces
    Économisez 82.16€
    4% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le WTW™ ProfiLine™ pH/ION 3310 est un instrument de mesure de poche de pH / mV / ISE portatif précis avec affichage graphique d’arrière-plan éclairé et mémoire manuelle pour des mesures sûres et pratiques.
  • Le pH 3310 est une combinaison élégante d’instrument de mesure portable et d’enregistreur de données, avec des intervalles d’enregistrement compris entre 1 et 60 minutes
  • L’instrument de mesure comprend une mémoire de données intégrée pour les entrées conformes aux BPL 5000 avec un enregistreur à intervalles contrôlés
  • Étalonnage facile de 1 à 5 points avec minuteur d’étalonnage pour toutes les tâches de mesure et 22 ensembles de tampons stockés
  • Les données peuvent être facilement transmises à un ordinateur via le USB interface
  • La fonction CMC permet de visualiser la plage de mesures optimale et prend ainsi en charge les mesures correctes
  • L'affichage graphique avec des menus en texte clair permet une utilisation confortable et sûre
  • Comprend le MultiLab™ Importateur pour capturer les données via Excel™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ± 0,3 mV / ± 1 mV
Précision (pH) ± 0,005 / ± 0,01 / 0,1
Précision (température) ± 0,1 K
Option de rétro-éclairage Oui
Étalonnage Étalonnage simple avec 22 kits de tampons stockés
Points d’étalonnage Étalonnage de 1 à 5 points
Détails de la gestion des données Mémoire de données pour 5 000 entrées conformes aux GPL
Points de données Enregistreur de données avec intervalles compris entre 1 et 60 minutes
Measurement Modes pH / mV / Temp
Gamme (mV) -1 250,0 à +1 250 mV et -2 500 à +2 500 mV
Gamme (pH) -2,000 à 19,999
Plage (métrique) de températures -5,0°C à +105,0°C
Type d’affichage Affichage graphique LCD
Modèle ProfiLine pH / ION 3310