Learn More
Hémisulfate de proflavine, TRC
Code produit 30135857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135857 5 g 5g
30133821 500 mg 500mg
30009838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP0146455G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1811-28-5
Formule moléculaire C13 H11 N3 . 0.5 H2 S O4 . x H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 516.6
Synonyme 3,6-Acridinediamine sulfate (2:1) hydrate
Nom IUPAC acridine-3,6-diamine ; hémisulfate ; hydrater
SMILES Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Proflavine hemisulfate hydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2C13H11N3.H2O4S/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 516.158