Learn More
Applied Biosystems™ système de PCR ProFlex™, 2 x 384 puits
Code produit 15304502 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Garantie:
Garantie limitée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Garantie Conditionnement
15304502 Garantie limitée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15304502 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4484077
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes de PCR ProFlex™ sont les derniers-nés des thermocycleurs Applied Biosystems ; ils offrent la fiabilité et les performances que vous pouvez attendre des instruments Applied Biosystems. En combinant une extension de garantie à l’achat de votre instrument, vous prolongez la durée de vie de votre investissement et bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin pour maintenir votre les performances optimales de votre instrument.
ProFlex™ PCR Systems are the latest in our line of Applied Biosystems™ thermal cyclers, providing the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments. By combining an extended warranty with your instrument purchase, you'll extend the life of your investment and receive the support you need to keep your instrument running at peak performance.
Le système de PCR ProFlex 2 x 384 puits vous permet :
  • d’échanger le bloc 2 x 384 puits par un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de rendement
  • d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
  • de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
  • de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
  • Blocs interchangeablesSi vos besoins de recherche changent à l’avenir, ou si vous partagez le système avec une personne nécessitant un format différent, il suffit de retirer le bloc 2 x 384 puits de la partie supérieure de l’instrument et de le remplacer par un autre type de bloc. Cette étape prend moins de 15 secondes et ne requiert aucun outil ou kit.
  • Connectivité de l’application mobile Vérifiez sa disponibilité grâce à une application mobile avant de vous rendre au laboratoire, téléchargez les fichiers de rapport expérimental, recevez des alertes et plus encore.
  • Modes de simulationLe système de PCR ProFlex est équipé de modes de simulation qui imitent la vitesse de montée de votre ancien thermocycleur. Les modes de simulation sont disponibles pour les systèmes MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 et Applied Biosystems Veriti™.
  • Commande à écran tactile de 8,4 po L’interface à écran tactile simple et intuitive vous permet de programmer en toute simplicité et de limiter le temps requis pour apprendre à utiliser le système.
  • Compatible avec le haut débit
  • Vitesse de réaction : Rapide, standard
PCR rapide, PCR riche en GC, PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à fragments longs, PCR multiplex, PCR, PCR & PCR en temps réel, génotypage par PCR, PCR de routine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 768 x 20 μL Tubes, 2 x 384-well Plate
Tension 100 à 240 V
Gamme de produits ProFlex
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Programmes Redémarrage automatique (après les coupures de courant), protection contre la réécriture des programmes
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Montée en température max. 3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon)
Quantité 1 Instrument
Mémoire USB et embarqué
Poids 20,4 kg (45 lb.)
Configurations des blocs 2 blocs isothermes à 384 puits