Learn More
Applied Biosystems™ Système de PCR ProFlex™ + emballage plastique, 2 x 384 puits, plaques EnduraPlate
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Échangez le bloc à 96 puits de 0,2 ml avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
- d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
- de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
- de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
- Optimisez rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex plus efficaces qu’un gradient
- Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
- Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
- Fabriqués selon la norme ANSI / SBS, adaptés aux laboratoires à haut débit et à la manipulation robotique
- Excellente stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
Spécification
Spécification
| Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
| Contenu et stockage | • Système de PCR ProFlex 2 x 384 puits • 5 plaques de réaction transparentes à 384 puits MicroAmp EnduraPlate Optical avec code-barres (100 plaques au total) • 1 film adhésif transparent MicroAmp (100 films) |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
| Vitesse de réaction | Rapide, standard |
| Dimensions | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in) |
| Capacité | 768 tubes de 20 µl, 2 plaques à 384 puits |
| Tension | 100 à 240 V |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces |
| Type de produit | Système de PCR |
| Afficher plus |