Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 3 x 32-well
Code produit 17163169 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17163169 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) 1 pièce
17153169 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17163169 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41183
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes the system plus plastics (either MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp TriFlex PCR Reaction Plates and MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Films).
  • Échangez le bloc à 96 puits de 0,2 ml avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
  • d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
  • de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
  • de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
  • Optimisez rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex plus efficaces qu’un gradient
  • Languettes latérales faciles à enlever pour une séparation simple en trois plaques de 32 puits
  • À demi-jupe pour une manipulation et un marquage faciles
  • Volume utile standard de 250 µl, avec volume des puits de 300 µl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec du film adhésif
  • Marquage alphanumérique sur chaque plaque à 32 puits pour une identification facile des puits
  • Certifiée sans ADN, DNase et RNase humains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Système de PCR ProFlex 3x32 puits
• 5 plaques de réaction PCR MicroAmp TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
• 2 films adhésifs transparents à 32 puits MicroAmp (100 joints au total)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces
Type de produit Système de PCR
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Montée en température max. 6°C/s (bloc), 4,4°C/s (échantillon)
Description Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Quantité 1 package
Poids 18,8 kg (41 lb)
Configurations des blocs 3 blocs VeriFlex de 32 puits à 2 zones