Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Code produit 15107105 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configurations des blocs:
2 blocs isothermes à 384 puits
2 blocs isothermes à 96 puits
2 blocs plats
3 x 32 puits, blocs VeriFlex à 2 zones
Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configurations des blocs unitSize
15107105 3 x 32 puits, blocs VeriFlex à 2 zones 1 pièce
15117105 Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits 1 pièce
15238656 2 blocs isothermes à 96 puits 1 pièce
15334853 2 blocs isothermes à 384 puits 1 pièce
15372476 2 blocs plats 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15107105 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4483638
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Module de base ProFlex pour le fonctionnement
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
Le bloc d’échantillons ProFlex à 3 x 32 puits est conçu pour être utilisé avec le système de PCR ProFlex.
  • Format de bloc : Interchangeable ; Compatible avec les traitements à haut débit
PCR, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Système de PCR ProFlex
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Dimensions 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 3 x 32 puits, 0,2 ml
Tension 100/240 V
Type de produit Thermocycleur
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 6°C/s (bloc), 4,4°C/s (échantillon)
Quantité 1 unit
Poids 18,8 kg (41 lb)
Configurations des blocs 3 x 32 puits, blocs VeriFlex à 2 zones