Learn More
Ansell™ Gants légers proFood™ Thermastat série 78-110
Code produit 11776554 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
11776554 9
11766554 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11776554 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 78110090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.25€
    57.83€ / 12 paires
    Économisez 40.42€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre la meilleure barrière d’isolation thermique entre la peau et les éléments environnants. Ansell proFood™ Les gants légers de la série Thermastat 78-110 sont fabriqués exclusivement à partir de composants autorisés pour les environnements alimentaires.
  • Fibres creuses spéciales
  • S’adapte à chaque main
  • Lavable à 40°C maximum avec des détergents usuels
  • Conception transparente pour éviter tout inconfort ou toute irritation cutanée
  • L’élimination rapide de la transpiration par les fibres maintient la chaleur corporelle
  • Idéal pour les conditions réfrigérées ou froides dans la manipulation d’aliments non stériles et secs
  • Peut être utilisé comme gant principal ou comme sous-gant pour se protéger contre le froid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Fibres
Certifications/Conformité Marquage CE, EN 388 : 314X, EN 511 : 100, EN 407
Matériau de la manchette Fibres creuses
Coating Material Fibres creuses
Couleur Blanc
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Polyester
Type de produit Gants
Dimensions 9
Température (impériale) max. 100 °C
Temperature (Metric) Max 100°C
Type de manchette de gant unie
Doublure Doublés
Type d’emballage Boîtes individuelles par paire
Quantité 144 paires
Résistant à Toutes les conditions de froid
Séries 78-110