Learn More
Ansell™ Gants de protection en nitrile bleus VersaTouch™ série 92-465
Code produit 11707713 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5/7
7,5/8
8,5 à 9
9,5/10
Conditionnement:
100 paires
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11707713 6,5/7 100 pièces
11717713 8,5 à 9 100 pièces
11727713 9,5/10 100 pièces
15670924 7,5/8 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11707713 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 92465070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.50€
    19.43€ / 100 pièces
    Économisez 10.07€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel. Ansell Les gants anti-éclaboussures en nitrile bleu VersaTouchTM série 92-465 sont fabriqués à partir d'un composé de nitrile innovant qui offre d'excellentes propriétés chimiques et mécaniques, du confort et de la dextérité.
  • Gants résistants aux éclaboussures à usage unique
  • Finition texturée sur les bouts doigts. Préhension améliorée
  • Sans caoutchouc naturel
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
  • Bonne résistance aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
  • Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
  • Chambres à environnement contrôlé
  • Repas préparés
  • Transformation de produits laitiers
  • Restauration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + I1:2009 et EN 374:2003
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 6,5/7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 924657
Séries 92-465
Longueur (métrique) 240 mm