Learn More
Progabide, TRC
Code produit 30420946
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420946 1 g -
30414004 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420946 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7553501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62666-20-0
Formule moléculaire C17 H16 Cl F N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 334.77
Synonyme Butanamide, 4-[[(4-chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-, 4-[[(4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methylene]amino]butanamide, Gabren, Gabrene, Halogabide, Progabide, SL 76-002, SL 76002
Nom IUPAC 4-[(Z)-[(4-chlorophenyl)-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methylidene]amino]butanamide
SMILES NC(=O)CCC\N=C(\c1ccc(Cl)cc1)/c2cc(F)ccc2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Progabide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClFN2O2/c18-12-5-3-11(4-6-12)17(21-9-1-2-16(20)23)14-10-13(19)7-8-15(14)22/h3-8,10,22H,1-2,9H2,(H2,20,23)/b21-17-
Poids de la formule 334.0884