Learn More
R&D Systems™ Progesterone
Description
Endogenous progesterone receptor (PR) agonist (EC50 = 0.5 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Progesterone |
| CAS | 57-83-0 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C21H30O2 |
| Poids de la formule | 314.46 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 314.469 |