Learn More
Progestérone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10328360 25 g Flacon en verre 25g
10368310 5 g Flacon en verre 5g
10277303 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10328360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
La progestérone, numéro CAS 57-83-0, est une hormone naturelle nécessaire au maintien de l’endothélium utérin et à la suppression des œstrogènes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La progestérone est une hormone sexuelle nécessaire à la suppression de la signalisation des œstrogènes et elle est également impliquée dans l’activation transcriptionnelle
• La progestérone maintient l’endothélium utérin et soutient la grossesse par la suppression de la contractilité musculaire
Applications
• La signalisation de la progestérone est pertinente pour l’étude du cancer du sein
Références bibliographiques
Kim, O.; Park, E.Y.; Kwon, S.Y.; Shin, S.; Emerson, R.E.; Shin, Y.H.; DeMayo, F.J.; Lydon, J.P.; Coffey, D.M.; Hawkins, S.M.; Quilliam, L.A.; Cheon, D.J.; Fernández, F.M.; Nephew, K.P.; Karpf, A.R.; Widschwendter, M.; Sood, A.K.; Bast, R.C.Jr.; Godwin, A.K.; Miller, K.D.; Cho, C.H.; Kim, J. Targeting progesterone signaling prevents metastatic ovarian cancer.Proc Natl Acad Sci U S A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, S.D.; Mundle, W.R.; Farine, D. Guideline No. 398:Progesterone for Prevention of Spontaneous Preterm Birth.J Obstet Gynaecol Can.2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-83-0
Formule moléculaire C21H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Numéro MDL MFCD00003658
Clé InChI RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Synonyme progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
CID PubChem 5994
ChEBI CHEBI:17026
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acétyl-10,13-diméthyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrènes3-one
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Progesterone
Point de fusion 126°C to 131°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 7889
Conditions de rotation spécifiques +190° (20°C c=1,ethanol)
Rotation spécifique + 190
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Poids de la formule 314.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Progesterone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.