Learn More
Progestérone D9 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Progesterone-D9 |
| CAS | 15775-74-3 |
| Solvant ou matrice | Acetonitrile |
| Formule moléculaire | C21 2H9 H21 O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Pregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,17,21,21,21-d9, Progesterone-2,2,4,6,6,17,21,21,21-d9 (8CI), 2,2,4,6,6,17,21,21,21-d9-Progesterone |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,4D2,8D2,12D,17D |
| SMILES | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O |
| Nom IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-2,2,4,6,6,17-hexadeuterio-10,13-dimetil-17-(2,2,2-trideuterioacetil)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.52 |
| Afficher plus |