Learn More
Progesterone, MedChemExpress
Code produit 16499076
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499076 100 mg
16471408 5 g
16442529 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16499076 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0437
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Progesterone
CAS 57-83-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H30O2
Quantité 100 mg
Synonyme Pregn-4-ene-3,20-dione
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (79.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Poids de la formule 314.46
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation