Learn More
Proglumide, MedChemExpress
Description
Proglumide is a nonpeptide and orally active cholecystokinin (CCK)-A/B receptors antagonist. Proglumide selective blocks CCK’s effects in the central nervous system (CNS). Proglumide has ability to inhibit gastric secretion and to protect the gastroduodenal mucosa. Proglumide also has antiepileptic and antioxidant activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Proglumide |
| CAS | 6620-60-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H26N2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 65 mg/mL (194.37 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCC(NC(C1=CC=CC=C1)=O)C(N(CCC)CCC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.41 |
| Poids de la formule | 334.41 |
| Afficher plus |