Specifications
| Nom chimique ou matériau | Proglumide |
| CAS | 6620-60-6 |
| Point de fusion | 147.0°C to 149.0°C |
| Formule moléculaire | C18H26N2O4 |
| Quantité | 1 g |
| Clé InChI | DGMKFQYCZXERLX-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCCN(CCC)C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | Acide 4-(dipropylcarbamoyl)-4-(phénylformamido)butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.42 |
| Poids de la formule | 334.41 |