Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de souris pour prographie (GRN)
Description
Le test ELISA pour progranuline de souris (GRN) quantifie la présence de progranuline de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de la souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de progranuline de souris naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide pour la progranuline de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La progranuline est la protéine précurseur de la granuline. Elle est également appelée proépithéline et constitue un facteur de croissance dérivé des cellules PC. Le clivage du peptide signal produit de la granuline mature. La granuline et le produit de clivage plus petit de la granuline régulent tous les deux la croissance cellulaire. La progranuline stimule la prolifération de nombreuses cellules épithéliales, favorise leur croissance indépendante de l’ancrage et confère la tumorigénicité épithéliale en cas de surexpression. Le gène de la progranuline /épithéline est multifonctionnel. En effet, il assure des fonctions essentielles dans l’homéostasie épithéliale, la fonction reproductive, immunologique et neuronale. La progranuline s’exprime de façon constitutive dans un certain nombre d’épithélia, en particulier dans la peau, le tube digestif et le système reproducteur. La progranuline s’exprime dans les cellules immunitaires in vivo et dans les neurones spécifiques du cerveau.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Acrogranine ; acrogranuline ; CLN11 ; épithéline ; précurseur de l’épithéline ; précurseur de l’épithéline/granuline ; épithéline-1 ; épithéline-2 ; GEP ; glycoprotéine de 88 Kda ; GP88 ; granuline ; granuline A ; granuline B ; granuline C ; granuline D ; granuline E ; granuline F ; granuline G ; précurseur de la granuline ; granuline-1 ; granuline-2 ; granuline-3 ; granuline-4 ; granuline-5 ; granuline-6 ; granuline-7 ; granuline-épithéline ; granulines ; GRN ; paragranuline ; facteur de croissance dérivé de cellules PC ; PCDGF ; PEPI ; PGRN ; proépithéine ; progranuline |
| Plage de dosage | 20,58 à 15 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 20 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Serum, Supernatant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P28798 |
| Symbole de gène(s) | GRN |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |