Learn More
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human
Spécification
Spécification
| CAS | 235433-36-0 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 2272.57 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |