Learn More
Lauda™ Proline Edition X P 8 C Bain thermostatique chauffant avec fiche CEE7/7
Description
- Plage de températures de fonctionnement : 0°C
- Plage de température ambiante : 5 à 40°C
- Stabilité thermique : 0,01 ±K
- Volume de bain min. / max : 5,5 à 8 L
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Prise CEE 7/7 |
| Tension | 230 V |