Learn More
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10763542 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Précision:
0.3 %, 0.15
0.3 %, 0.2
0.4 %, 0.2
0.5 %, 0.3
0.6 %, 0.2
0.6 %, 0.5
0.8 %, 0.8
1,3%, 1,20
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Modèle:
F10
F2
F5
Fix 10 μl
Fix 100 μl
Fix 20 μl
Fix 200 μl
Fix 25 μl
Fix 250 μl
Fix 5 μl
Fix 50 μl
Fix 500 μl
Fixe 1 000 μl
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Couleur Volume (métrique) Modèle unitSize
10763542 0.5 %, 0.3 Jaune 100 μl Fix 100 μl 1 pièce
10774112 0.6 %, 0.5 Jaune 20 μl Fix 20 μl 1 pièce
10784112 0.5 %, 0.3 Jaune 25 μl Fix 25 μl 1 pièce
10047859 0.5 %, 0.3 Jaune 50 μl Fix 50 μl 1 pièce
10038149 0.3 %, 0.15 Vert 5000 μl F5 1 pièce
10322310 0.6 %, 0.2 Rouge 10 ml F10 1 pièce
10199599 0.8 %, 0.8 Gris 10 μL Fix 10 μl 1 pièce
10577600 0.3 %, 0.2 Bleu 1000 μl Fixe 1 000 μl 1 pièce
10312310 0.3 %, 0.15 Vert 2000 μl F2 1 pièce
10047669 0.3 %, 0.2 Bleu 500 μl Fix 500 μl 1 pièce
10322500 0.4 %, 0.2 Jaune 200 μl Fix 200 μl 1 pièce
10821701 0.4 %, 0.2 Bleu 250 μl Fix 250 μl 1 pièce
10058239 1,3%, 1,20 Gris 5 μl Fix 5 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10763542 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 728550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robustes mais légers et faciles à utiliser
Pipetage de haute qualité, pressions légères requises pour offrir une expérience agréable. Couvrant toute la gamme de 0,1 μl à 10 mL, le Proline Plus convient à une large gamme d'applications de laboratoire quotidiennes.
  • Entièrement autoclavables
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • Conviennent aux gauchers et aux droitiers
  • Compatibles avec une vaste gamme de pointes
  • Compatibles avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés en raison du col éjecteur de pointes fines
  • Le filtre Safe-Cone empêche la contamination et l’altération du pipeteur
  • Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
  • Nettoyage facile ; seules 2-3 pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.5 %, 0.3
Certifications/Conformité CE
Pointes compatibles Pointe Optifit de 200 μl, 350 μl, pointe à filtre de 120 μl SafetySpace™
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Optifit Conseil 200 μL, SafetySpace Pointe de filtre 120 μL
Matériau Polypropylène
Modèle Fix 100 μl
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 100 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Pointe Optifit de 200 μl, 350 μl, pointe à filtre de 120 μl SafetySpace™
Comprend Col éjecteur de pointes fines, filtre Safe-Cone
Surveillance UV Oui
Garantie 2 ans