Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus
BIOPHARMA
Code produit 10176534 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Incréments:
0,01μL
0,1 μl
0.2 μl
Précision:
2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25
3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25
4 à 1,5%, 4,00 à 1,00
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Volume (métrique) Incréments Précision Conditionnement
10176534 8 30 à 300 μl 0.2 μl 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 1 pièce
10379314 8 10 à 100 μl 0,1 μl 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 1 pièce
10166534 8 0,5 à 10 μl 0,01μL 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 1 pièce
10596655 12 10 à 100 μl 0,1 μl 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 1 pièce
10248304 12 0,5 à 10 μl 0,01μL 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 1 pièce
10596845 12 30 à 300 μl 0.2 μl 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10176534 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 728140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.47€
    805.00€ / 1 pièces
    Économisez 330.47€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Sartorius Proline™ La pipette mécanique multicanaux Plus allie une construction durable à une facilité d'utilisation, et offre la plus large gamme de pipettes pour répondre aux besoins de divers utilisateurs et applications. Disponible avec 8 ou 12 canaux et trois plages de volumes.
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants
  • La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
  • Le mécanisme Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale dans chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
  • Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
Une conception conviviale et ergonomique
  • Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
  • Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
  • Éjection légère et facile des pointes
  • Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
  • Étalonnage facile et personnalisé
  • Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
  • Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
  • Entièrement autoclavable sans démontage.
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Pointes compatibles Sartorius Conseils
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Proline Plus
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 30 à 300 μl
Type de doigt Ergonomique
Incréments 0.2 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans